Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF7 Protein
A cDNA sequence encoding the GDF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 238057 |
---|---|
Nombre | GDF7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Gdf7 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904468
|
enQuireBio™
QP10629-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984458
|
enQuireBio™
QP10629-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994458
|
enQuireBio™
QP10629-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
238057 | |
Research Use Only | |
Gdf7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TALAGTRGAQ GSGGGGGGGG GGGGGGGGGG GGAGRGHGRR GRSRCSRKSL HVDFKELGWD DWIIAPLDYE AYHCEGVCDF PLRSHLEPTN HAIIQTLLNS MAPDAAPASC CVPARLSPIS ILYIDAANNV VYKQYEDMVV EACGCR | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
GDF7 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 0.5microg/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
GDF7 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 30% Acetonitrile and 0.1% TFA. |