Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GDF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6075-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919799
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_032135.2
GDF5 Protein
Research Use Only
Gdf5
Recombinant Protein
E. coli
APLANRQGKR PSKNLKARCS RKALHVNFKD MGWDDWIIAP LEYEAFHCEG LCEFPLRSHL EPTNHAVIQT LMNSMDPEST PPTCCVPTRL SPISILFIDS ANNVVYKQYE DMVVESCGCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14563
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol