missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse GDF15 Protein

A cDNA sequence encoding the GDF15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 23886
Nombre GDF15 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Gdf15
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15928898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11948-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15918898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11948-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908898
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11948-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

23886
Research Use Only
Gdf15
Mouse
His
GDF15 protein solution (1.0 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
GDF15 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAHAHPR DSCPLGPGRC CHLETVQATL EDLGWSDWVL SPRQLQLSMC VGECPHLYRS ANTHAQIKAR LHGLQPDKVP APCCVPSSYT PVVLMHRTDS GVSLQTYDDL VARGCHCA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications