Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GAPDH Protein
A cDNA sequence encoding the GAPDH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 14433; 100042025 |
---|---|
Nombre | GAPDH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Gapdh |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938838
|
enQuireBio™
QP11932-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928838
|
enQuireBio™
QP11932-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
14433; 100042025 | |
Research Use Only | |
Gapdh | |
Mouse | |
His | |
GAPDH protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
GAPDH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVKVGVN GFGRIGRLVT RAAICSGKVE IVAINDPFID LNYMVYMFQY DSTHGKFNGT VKAENGKLVI NGKPITIFQE RDPTNIKWGE AGAEYVVEST GVFTTMEKAG AHLKGGAKRV IISAPSADAP MFVMGVNHEK YDNSLKIVSN ASCTTNCLAP LAKVIHDNFG IVEGLMTTVH AITATQKTVD GPSGKLWRDG RGAAQNIIPA STGAAKAVGK VIPELNGKLT GMAFRVPTPN VSVVDLTCRL EKPAKYDDIK KVVKQASEGP LKGILGYTED QVVSCDFNSN SHSSTFDAGA GIALNDNFVK LISWYDNEYG YSNRVVDLMA YMASKE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |