Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GAPDH Protein
A cDNA sequence encoding the GAPDH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 14433; 100042025
Nombre GAPDH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Gapdh
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10624-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10624-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10624-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
14433; 100042025
Research Use Only
Gapdh
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVKVGVN GFGRIGRLVT RAAICSGKVE IVAINDPFID LNYMVYMFQY DSTHGKFNGT VKAENGKLVI NGKPITIFQE RDPTNIKWGE AGAEYVVEST GVFTTMEKAG AHLKGGAKRV IISAPSADAP MFVMGVNHEK YDNSLKIVSN ASCTTNCLAP LAKVIHDNFG IVEGLMTTVH AITATQKTVD GPSGKLWRDG RGAAQNIIPA STGAAKAVGK VIPELNGKLT GMAFRVPTPN VSVVDLTCRL EKPAKYDDIK KVVKQASEGP LKGILGYTED QVVSCDFNSN SHSSTFDAGA GIALNDNFVK LISWYDNEYG YSNRVVDLMA YMASKE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
GAPDH Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 40 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that convert 1.0 umole of glyceraldehyde-3-phosphate to 1,3-Bisphosphoglycerate per minute at pH 8.5 at 37C.
Mouse
His
GAPDH protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.