missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse GALNT1 Protein

A cDNA sequence encoding the GALNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre GALNT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11928-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15928828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11928-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15918828
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11928-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

GALNT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
GALNT1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPGLPAGDV LELVQKPHEG PGEMGKPVVI PKEDQEKMKE MFKINQFNLM ASEMIALNRS LPDVRLEGCK TKVYPDNLPT TSVVIVFHNE AWSTLLRTVH SVINRSPRHM IEEIVLVDDA SERDFLKRPL ESYVKKLKVP VHVIRMEQRS GLIRARLKGA AVSRGQVITF LDAHCECTAG WLEPLLARIK HDRRTVVCPI IDVISDDTFE YMAGSDMTYG GFNWKLNFRW YPVPQREMDR RKGDRTLPVR TPTMAGGLFS IDRDYFQEIG TYDAGMDIWG GENLEISFRI WQCGGTLEIV TCSHVGHVFR KATPYTFPGG TGQIINKNNR RLAEVWMDEF KNFFYIISPG VTKVDYGDIS SRLGLRRKLQ CKPFSWYLEN IYPDSQIPRH YFSLGEIRNV ETNQCLDNMA RKENEKVGIF NCHGMGGNQV FSYTANKEIR TDDLCLDVSK LNGPVTMLKC HHLKGNQLWE YDPVKLTLQH VNSNQCLDKA TEEDSQVPSI RDCTGSRSQQ WLLRNVTLPE IFHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications