Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Galectin-6 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16052270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
16092270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
16042270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
16072270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
16082270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
16062270
Ver documentos
enQuireBio™
QP6298-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Galectin-6 Protein
GST
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_034837.2
Recombinant Protein
E. coli
MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSFYIQGTAK ENMRRFHVNF AVGQDDGADV AFHFNPRFDG WDKVVFNTKQ SGRWGKEEEK SMPFQKGKHF ELVFMVMPEH YKVVVNGSPF YEYGHRLPVQ MVTHLQVDGD LELQSINFFG VQPAETKYPA MTGPPVFNPC LPYVGALQGG FTVRRTIIIK GYVLPTAKTF AINFRVGSSE DIALHINPRI GDCLVRNSYM NGSWGTEERM VAYNPFGPGQ FFDLSIRCGM DRFKVFANGI HLFNFSHRFQ ALRKINTLEI NGDLTLSYVH I
16857
Lgals6