Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6298-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034837.2
Galectin-6 Protein
Research Use Only
Lgals6
Recombinant Protein
E. coli
MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSFYIQGTAK ENMRRFHVNF AVGQDDGADV AFHFNPRFDG WDKVVFNTKQ SGRWGKEEEK SMPFQKGKHF ELVFMVMPEH YKVVVNGSPF YEYGHRLPVQ MVTHLQVDGD LELQSINFFG VQPAETKYPA MTGPPVFNPC LPYVGALQGG FTVRRTIIIK GYVLPTAKTF AINFRVGSSE DIALHINPRI GDCLVRNSYM NGSWGTEERM VAYNPFGPGQ FFDLSIRCGM DRFKVFANGI HLFNFSHRFQ ALRKINTLEI NGDLTLSYVH I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16857
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol