Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9839-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034836.1
Galectin-4 Protein
Research Use Only
Lgals4
Recombinant Protein
Yeast
MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSVYIQGMAK ENMRRFHVNF AVGQDDGADV AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGKH FELVFMVMPE HYKVVVNGNS FYEYGHRLPV QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAAAPYP GAMTIPAYPA GSPGYNPPQM NTLPVMTGPP VFNPRVPYVG ALQGGLTVRR TIIIKGYVLP TARNFVINFK VGSSGDIALH LNPRIGDSVV RNSFMNGSWG AEERKVAYNP FGPGQFFDLS IRCGMDRFKV FANGQHLFDF SHRFQAFQMV DTLEINGDIT LSYVQI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16855
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol