Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fragile histidine triad / FHIT Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fragile histidine triad / FHIT, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Fragile histidine triad / FHIT Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16019040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16059040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16009040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16039040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16049040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
16029040 Ver documentos enQuireBio™
QP7503-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Fragile histidine triad / FHIT Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001295215.1
Recombinant Protein
E. coli
SFRFGQHLIK PSVVFLKTEL SFALVNRKPV VPGHVLVCPL RPVERFRDLH PDEVADLFQV TQRVGTVVEK HFQGTSITFS MQDGPEAGQT VKHVHVHVLP RKAGDFPRND NIYDELQKHD REEEDSPAFW RSEKEMAAEA EALRVYFQA
14198
Fhit