Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fragile histidine triad / FHIT Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fragile histidine triad / FHIT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7503-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001295215.1
Fragile histidine triad / FHIT Protein
Research Use Only
Fhit
Recombinant Protein
E. coli
SFRFGQHLIK PSVVFLKTEL SFALVNRKPV VPGHVLVCPL RPVERFRDLH PDEVADLFQV TQRVGTVVEK HFQGTSITFS MQDGPEAGQT VKHVHVHVLP RKAGDFPRND NIYDELQKHD REEEDSPAFW RSEKEMAAEA EALRVYFQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14198
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol