Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Follistatin / FST Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001288302.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14313 |
Nombre | Follistatin / FST Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926109
|
enQuireBio™
QP5428-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906109
|
enQuireBio™
QP5428-20UG |
20 μg |
263.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986099
|
enQuireBio™
QP5428-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916109
|
enQuireBio™
QP5428-500UG |
500 μg |
4515.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996099
|
enQuireBio™
QP5428-1MG |
1 mg |
7420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001288302.1 | |
Follistatin / FST Protein | |
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Follistatin / FST induces MCP-11 cell proliferation (typical ED50 ? 1 ug/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14313 | |
Research Use Only | |
FST | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNCWLRQAK NGRCQVLYKT ELSKEECCST GRLSTSWTEE DVNDNTLFKW MIFNGGAPNC IPCKETCENV DCGPGKKCRM NKKNKPRCVC APDCSNITWK GPVCGLDGKT YRNECALLKA RCKEQPELEV QYQGKCKKTC RDVFCPGSST CVVDQTNNAY CVTCNRICPE PSSSEQYLCG NDGVTYSSAC HLRKATCLLG RSIGLAYEGK CIKAKSCEDI QCGGGKKCLW DSKVGRGRCS LCDELCPDSK SDEPVCASDN ATYASECAMK EAACSSGVLL EVKHSGSCN | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |