missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FLT3L / Flt3 ligand Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 5600.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038548.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14256 |
Nombre | FLT3L / Flt3 ligand Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936059
|
enQuireBio™
QP5405-2UG |
2 μg |
112.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916059
|
enQuireBio™
QP5405-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906059
|
enQuireBio™
QP5405-100UG |
100 μg |
730.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946059
|
enQuireBio™
QP5405-500UG |
500 μg |
3430.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926059
|
enQuireBio™
QP5405-1MG |
1 mg |
5600.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_038548.3 | |
FLT3L / Flt3 ligand Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the OCI-AML5 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
14256 | |
Research Use Only | |
Flt3l | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPDCYFSHS PISSNFKVKF RELTDHLLKD YPVTVAVNLQ DEKHCKALWS LFLAQRWIEQ LKTVAGSKMQ TLLEDVNTEI HFVTSCTFQP LPECLRFVQT NISHLLKDTC TQLLALKPCI GKACQNFSRC LEVQCQPDSS TLLPPRSPIA LEATELPEPR PRQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |