Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF9 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5414-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916089
  • 4233.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_038546.2
FGF9 Protein
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mouse FGF9 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
14180
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGF9
Recombinant Protein
E. coli
MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAV TDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIA VGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSN LYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELY KDILSQS
Videos