missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF 18 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF 18 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | FGF 18 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914368
|
enQuireBio™
QP10597-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904368
|
enQuireBio™
QP10597-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994358
|
enQuireBio™
QP10597-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FGF 18 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
FGF-18 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EENVDFRIHV ENQTRARDDV SRKQLRLYQL YSRTSGKHIQ VLGRRISARG EDGDKYAQLL VETDTFGSQV RIKGKETEFY LCMNRKGKLV GKPDGTSKEC VFIEKVLENN YTALMSAKYS GWYVGFTKKG RPRKGPKTRE NQQDVHFMKR YPKGQAELQK PFKYTTVTKR SRRIRPTHPG | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |