Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse FCGRT Protein
A cDNA sequence encoding the FCGRT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | FCGRT Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958618
|
enQuireBio™
QP11862-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938618
|
enQuireBio™
QP11862-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948618
|
enQuireBio™
QP11862-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
FCGRT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
FCGRT protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPSETRPPL MYHLTAVSNP STGLPSFWAT GWLGPQQYLT YNSLRQEADP CGAWMWENQV SWYWEKETTD LKSKEQLFLE ALKTLEKILN GTYTLQGLLG CELASDNSSV PTAVFALNGE EFMKFNPRIG NWTGEWPETE IVANLWMKQP DAARKESEFL LNSCPERLLG HLERGRRNLE WKEPPSMRLK ARPGNSGSSV LTCAAFSFYP PELKFRFLRN GLASGSGNCS TGPNGDGSFH AWSLLEVKRG DEHHYQCQVE HEGLAQPLTV DLDSSARSSH HHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |