Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP4008-500 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15935579
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034243.2
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
13645
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5