missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein

Recombinant Protein

112.00€ - 389.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_034243.2
ID de gen (Entrez) 13645
Nombre EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916229
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5482-5UG
5 μg
112.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906229
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5482-20UG
20 μg
389.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_034243.2
EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
3T3 cell proliferation significantly induced by less than 250 pg/ml of Mouse EGF / Epidermal Growth Factor (which is equivalent to activity of at least 4.0 x 10^6 units/mg or an ED50 typically around 10-100 pg/ml).
Mouse
Biotin
0.5 mg/mL in sterile PBS
13645
Research Use Only
EGF
Recombinant Protein
E. coli
MKKIDDDKNS . YPGCPSSYD G. YCLNGGVC MH. IESLDSY TCN. CVIGYS GDRC. QTRDL EWWEL. R
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications