missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse EGF / Epidermal Growth Factor Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034243.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13645 |
Nombre | EGF / Epidermal Growth Factor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915579
|
enQuireBio™
QP4008-100UG |
100 μg |
112.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925579
|
enQuireBio™
QP4008-1MG |
1 mg |
389.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945579
|
enQuireBio™
QP4008-5MG |
5 mg |
1665.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935579
|
enQuireBio™
QP4008-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_034243.2 | |
EGF / Epidermal Growth Factor Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
13645 | |
Research Use Only | |
EGF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NSYPGCPSSY DGYCLNGGVC MHIESLDSYT CNCVIGYSGD RCQTRDLRWW ELR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |