missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse EF-hand domain-containing protein D2 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) EF-hand domain-containing protein D2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8046-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052361

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

EF-hand domain-containing protein D2 Protein
Research Use Only
Efhd2
Recombinant Protein
E. coli
ATDELASKLS RRLQMEGEGG EATEQPGLNG AAAAAAAEAP DETAQALGSA DDELSAKLLR RADLNQGIGE PQSPSRRVFN PYTEFKEFSR KQIKDMEKMF KQYDAGRDGF IDLMELKLMM EKLGAPQTHL GLKSMIQEVD EDFDSKLSFR EFLLIFRKAA AGELQEDSGL QVLARLSEID VSTEGVKGAK NFFEAKVQAI NVSSRFEEEI KAEQEERKKQ AEEVKQRKAA FKELQSTFK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales