Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ebi3 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056581.1
ID de gen (Entrez) 50498
Nombre Ebi3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15986179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5464-2UG
2 μg
112.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15966179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5464-10UG
10 μg
263.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15956179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5464-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15996179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5464-500UG
500 μg
4515.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15976179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5464-1MG
1 mg
7420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_056581.1
Ebi3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALVALSQPR VQCHASRYPV AVDCSWTPLQ APNSTRSTSF IATYRLGVAT QQQSQPCLQR SPQASRCTIP DVHLFSTVPY MLNVTAVHPG GASSSLLAFV AERIIKPDPP EGVRLRTAGQ RLQVLWHPPA SWPFPDIFSL KYRLRYRRRG ASHFRQVGPI EATTFTLRNS KPHAKYCIQV SAQDLTDYGK PSDWSLPGQV ESAPHKP
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
50498
Research Use Only
Ebi3
Mouse
Untagged
10 mM sodium citrate