Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ebi3 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5464-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996179
  • 4515.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_056581.1
Ebi3 Protein
Research Use Only
Ebi3
Mouse
Untagged
10 mM sodium citrate
50498
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALVALSQPR VQCHASRYPV AVDCSWTPLQ APNSTRSTSF IATYRLGVAT QQQSQPCLQR SPQASRCTIP DVHLFSTVPY MLNVTAVHPG GASSSLLAFV AERIIKPDPP EGVRLRTAGQ RLQVLWHPPA SWPFPDIFSL KYRLRYRRRG ASHFRQVGPI EATTFTLRNS KPHAKYCIQV SAQDLTDYGK PSDWSLPGQV ESAPHKP
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.