Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7725-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21 Protein
Research Use Only
TRIM21
Recombinant Protein
E. coli
MSPSTTSKMS LEKMWEEVTC SICLDPMVEP MSIECGHCFC KECIFEVGKN GGSSCPECRQ QFLLRNLRPN RHIANMVENL KQIAQNTKKS TQETHCMKHG EKLHLFCEED GQALCWVCAQ SGKHRDHTRV PIEEAAKVYQ EKIHVVLEKL RKGKELAEKM EMDLTMQRTD WKRNIDTQKS RIHAEFALQN SLLAQEEQRQ LQRLEKDQRE YLRLLGKKEA ELAEKNQALQ ELISELERRI RGSELELLQE VRIILERSGS WNLDTLDIDA PDLTSTCPVP GRKKMLRTCW VHITLDRNTA NSWLIISKDR RQVRMGDTHQ NVSDNKERFS NYPMVLGAQR FSSGKMYWEV DVTQKEAWDL GVCRDSVQRK GQFSLSPENG FWTIWLWQDS YEAGTSPQTT LHIQVPPCQI GIFVDYEAGV VSFYNITDHG SLIYTFSECV FAGPLRPFFN VGFNYSGGNA APLKLCPLKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol