Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6353-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001275515.1
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
Research Use Only
Mdm2
Recombinant Protein
E. coli
MCNTNMSVST EGAASTSQIP ASEQETLVRP KPLLLKLLKS VGAQNDTYTM KEIIFYIGQY IMTKRLYDEK QQHIVYCSND LLGDVFGVPS FSVKEHRKIY AMIYRNLVAV SQQDSGTSLS ESRRQPEGGS DLKDPLQAPP EEKPSSSDLI SRLSTSSRRR SISETEENTD ELPGERHRKR RRSLSFDPSL GLCELREMCS GGSSSSSSSS SESTETPSHQ DLDDGVSEHS GDCLDQDSVS DQFSVEFEVE SLDSEDYSLS DEGHELSDED DEVYRVTVYQ TGESDTDSFE GDPEISLADY WKCTSCNEMN PPLPSHCKRC WTLRENWLPD DKGKDKVEIS EKAKLENSAQ AEEGLDVPDG KKLTENDAKE PCAEEDSEEK AEQTPLSQES DDYSQPSTSS SIVYSSQESV KELKEETQDK DESVESSFSL NAIEPCVICQ GRPKNGCIVH GKTGHLMSCF TCAKKLKKRN KPCPVCRQPI QMIVLTYFN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
17246
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol