Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DPP4 / CD26 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DPP4 / CD26, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001153015.1
ID de gen (Entrez) 13482
Nombre DPP4 / CD26 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16059121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9975-IV-100UG
100 μg
1705.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16079121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9975-IV-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069121
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9975-IV-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001153015.1
DPP4 / CD26 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
13482
Research Use Only
Dpp4
Recombinant Protein
E. coli
SKDEAAADSR RTYSLADYLK STFRVKSYSL WWVSDFEYLY KQENNILLLN AEHGNSSIFL ENSTFESFGY HSVSPDRLFV LLEYNYVKQW RHSYTASYNI YDVNKRQLIT EEKIPNNTQW ITWSPEGHKL AYVWKNDIYV KVEPHLPSHR ITSTGEENVI YNGITDWVYE EEVFGAYSAL WWSPNNTFLA YAQFNDTGVP LIEYSFYSDE SLQYPKTVWI PYPKAGAVNP TVKFFIVNID SLSSSSSAAP IQIPAPASVA RGDHYLCDVV WATEERISLQ WLRRIQNYSV MAICDYDKIN LTWNCPSEQQ HVEMSTTGWV GRFRPAEPHF TSDGSSFYKI ISDKDGYKHI CHFPKDKKDC TFITKGAWEV ISIEALTSDY LYYISNQYKE MPGGRNLYKI QLTDHTNVKC LSCDLNPERC QYYAVSFSKE AKYYQLGCWG PGLPLYTLHR STDHKELRVL EDNSALDRML QDVQMPSKKL DFIVLNETRF WYQMILPPHF DKSKKYPLLL DVYAGPCSQK ADASFRLNWA TYLASTENII VASFDGRGSG YQGDKIMHAI NRRLGTLEVE DQIEAARQFV KMGFVDSKRV AIWGWSYGGY VTSMVLGSGS GVFKCGIAVA PVSRWEYYDS VYTERYMGLP IPEDNLDHYR NSTVMSRAEH FKQVEYLLIH GTADDNVHFQ QSAQISKALV DAGVDFQAMW YTDEDHGIAS STAHQHIYSH MSHFLQQCFS LH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.