Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DPP4 / CD26 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) DPP4 / CD26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9975-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001153015.1
DPP4 / CD26 Protein
Research Use Only
Dpp4
Recombinant Protein
E. coli
SKDEAAADSR RTYSLADYLK STFRVKSYSL WWVSDFEYLY KQENNILLLN AEHGNSSIFL ENSTFESFGY HSVSPDRLFV LLEYNYVKQW RHSYTASYNI YDVNKRQLIT EEKIPNNTQW ITWSPEGHKL AYVWKNDIYV KVEPHLPSHR ITSTGEENVI YNGITDWVYE EEVFGAYSAL WWSPNNTFLA YAQFNDTGVP LIEYSFYSDE SLQYPKTVWI PYPKAGAVNP TVKFFIVNID SLSSSSSAAP IQIPAPASVA RGDHYLCDVV WATEERISLQ WLRRIQNYSV MAICDYDKIN LTWNCPSEQQ HVEMSTTGWV GRFRPAEPHF TSDGSSFYKI ISDKDGYKHI CHFPKDKKDC TFITKGAWEV ISIEALTSDY LYYISNQYKE MPGGRNLYKI QLTDHTNVKC LSCDLNPERC QYYAVSFSKE AKYYQLGCWG PGLPLYTLHR STDHKELRVL EDNSALDRML QDVQMPSKKL DFIVLNETRF WYQMILPPHF DKSKKYPLLL DVYAGPCSQK ADASFRLNWA TYLASTENII VASFDGRGSG YQGDKIMHAI NRRLGTLEVE DQIEAARQFV KMGFVDSKRV AIWGWSYGGY VTSMVLGSGS GVFKCGIAVA PVSRWEYYDS VYTERYMGLP IPEDNLDHYR NSTVMSRAEH FKQVEYLLIH GTADDNVHFQ QSAQISKALV DAGVDFQAMW YTDEDHGIAS STAHQHIYSH MSHFLQQCFS LH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
13482
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol