Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse DHFR Protein
A cDNA sequence encoding the DHFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | DHFR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is > 0.2 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of 7,8 –dihydrofloate and beta-NADPH to 5,6,7,8-tetrahydrofloate and beta-NADP per min at pH 6.5 at 25C. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934298
|
enQuireBio™
QP10575-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924298
|
enQuireBio™
QP10575-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914298
|
enQuireBio™
QP10575-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DHFR Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVRPLNCIVA VSQNMGIGKN GDLPWPPLRN EFKYFQRMTT TSSVEGKQNL VIMGRKTWFS IPEKNRPLKD RINIVLSREL KEPPRGAHFL AKSLDDALRL IEQPELASKV DMVWIVGGSS VYQEAMNQPG HLRLFVTRIM QEFESDTFFP EIDLGKYKLL PEYPGVLSEV QEEKGIKYKF EVYEKKD | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is > 0.2 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of 7,8 –dihydrofloate and beta-NADPH to 5,6,7,8-tetrahydrofloate and beta-NADP per min at pH 6.5 at 25C. | |
Mouse | |
His | |
The DHFR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |