Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Desmoglein-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Desmoglein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5947-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918879
  • 472.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
16-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_031909.2
Desmoglein-2 Protein
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
13511
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Dsg2
Recombinant Protein
E. coli
AWITAPVALR EGEDLSRKNP IAKIHSDLAE EKGIKITYKY TGKGITEPPF GIFVFDRNTG ELNITSILDR EETPYFLLTG YALDSRGNNL EKPLELRIKV LDINDNEPVF TQEVFVGSIE ELSAAHTLVM KITATDADDP ETLNAKVSYR IVSQEPANSH MFYLNKDTGE IYTTSFTLDR EEHSSYSLTV EARDGNGQIT DKPVQQAQVQ IRILDVNDNI PVVENKMYEG TVEENQVNVE VMRIKVTDAD EVGSDNWLAN FTFASGNEGG YFHIETDTQT NEGIVTLVKE VDYEEMKKLD LSIIVTNKAA FHKSILSKYK ATPIPITVKV KNVVEGIHFK SSVVSFRASE AMDRSSLSRS IGNFQVFDED TGQAAKVTYV KVQDTDNWVS VDSVTSEIKL VKIPDFESRY VQNGTYTAKV VAISKEHPQK TITGTIVITV EDVNDNCPVL VDSVRSVCED EPYVNVTAED LDGAQNSAPF SFSIIDQPPG TAQKWKITHQ ESTSVLLQQS ERKRGRSEIP FLISDSQGFS CPERQVLQLT VCECLKGGGC VAAQYDNYVG LGPA
Videos