missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse D-dopachrome decarboxylase Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) D-dopachrome decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 2645.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_034157.1
ID de gen (Entrez) 13202
Nombre D-dopachrome decarboxylase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15998689
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15938699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15908699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15948699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15918699
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5921-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_034157.1
D-dopachrome decarboxylase Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
13202
Research Use Only
Ddt
Recombinant Protein
Yeast
PFVELETNLP ASRIPAGLEN RLCAATATIL DKPEDRVSVT IRPGMTLLMN KSTEPCAHLL VSSIGVVGTA EQNRTHSASF FKFLTEELSL DQDRIVIRFF PLEAWQIGKK GTVMTFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications