Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cyclophilin B Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 19035
Nombre Cyclophilin B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Ppib
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934278
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10569-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15914278
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10569-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924278
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10569-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
19035
Research Use Only
Ppib
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNDKKKG PKVTVKVYFD LQIGDESVGR VVFGLFGKTV PKTVDNFVAL ATGEKGFGYK NSKFHRVIKD FMIQGGDFTR GDGTGGKSIY GERFPDENFK LKHYGPGWVS MANAGKDTNG SQFFITTVKT SWLDGKHVVF GKVLEGMDVV RKVESTKTDSRDKPLKDVII VDSGKIEVEK PFAIAKE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Cyclophilin B Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 1,000 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmole of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris€“HCl pH 8.0 using chymotrypsin.
Mouse
His
Cyclophilin B protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.