missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL5 / ENA-78 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CXCL5 / ENA-78, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033167.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20311 |
Nombre | CXCL5 / ENA-78 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953248
|
enQuireBio™
QP10253-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933248
|
enQuireBio™
QP10253-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923248
|
enQuireBio™
QP10253-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943248
|
enQuireBio™
QP10253-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033167.2 | |
CXCL5 / ENA-78 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TELRCVCLTV TPKINPKLIA NLEVIPAGPQ CPTVEVIAKL KNQKEVCLDP EAPVIKKIIQ KILGSDKKKA | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20311 | |
Research Use Only | |
CXCL5 | |
The biological activity determined by a chemoattract bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |