missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL10 / Crg-2 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10256-ec-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15933258

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_067249.1
CXCL10 / Crg-2 Protein
Research Use Only
CXCL10
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood lymphocytes is in a concentration range of 0.1- 10.0 ng/ml in the presence of IL-2.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
15945
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
IPLARTVRCN CIHIDDGPVR MRAIGKLEII PASLSCPRVE IIATMKKNDE QRCLNPESKT IKNLMKAFSQ KRSKRAP
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales