missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL10 / Crg-2 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_067249.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 15945 |
Nombre | CXCL10 / Crg-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933258
|
enQuireBio™
QP10256-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923258
|
enQuireBio™
QP10256-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903258
|
enQuireBio™
QP10256-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913258
|
enQuireBio™
QP10256-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_067249.1 | |
CXCL10 / Crg-2 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IPLARTVRCN CIHIDDGPVR MRAIGKLEII PASLSCPRVE IIATMKKNDE QRCLNPESKT IKNLMKAFSQ KRSKRAP | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
15945 | |
Research Use Only | |
CXCL10 | |
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood lymphocytes is in a concentration range of 0.1- 10.0 ng/ml in the presence of IL-2. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |