Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_032202.1
ID de gen (Entrez) 14825
Nombre CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16065761
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16085761
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16075761
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095761
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16015771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8650-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_032202.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
14825
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
NELRCQCLQT MAGIHLKNIQ SLKVLPSGPH CTQTEVIATL KNGREACLDP EAPLVQKIVQ KMLKGVPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.