missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSZ Protein

A cDNA sequence encoding the CTSZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 64138
Nombre CTSZ Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Ctsz
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15977658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11565-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15957658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11565-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15967658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11565-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

64138
Research Use Only
Ctsz
Mouse
His
CTSZ protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
CTSZ Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ARARLYFRSG QTCYHPIRGD QLALLGRRTY PRPHEYLSPA DLPKNWDWRN VNGVNYASVT RNQHIPQYCG SCWAHGSTSA MADRINIKRK GAWPSILLSV QNVIDCGNAG SCEGGNDLPV WEYAHKHGIP DETCNNYQAK DQDCDKFNQC GTCTEFKECH TIQNYTLWRV GDYGSLSGRE KMMAEIYANG PISCGIMATE MMSNYTGGIY AEHQDQAVIN HIISVAGWGV SNDGIEYWIV RNSWGEPWGE KGWMRIVTST YKGGTGDSYN LAIESACTFG DPIVLEHHHH HH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications