Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CTSA Protein
A cDNA sequence encoding the CTSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 19025
Nombre CTSA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Ctsa
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15967638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11558-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15947638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11558-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15957638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11558-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
19025
Research Use Only
Ctsa
Mouse
His
CTSA protein solution (0.5 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
CTSA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
APDQDEIDCL PGLAKQPSFR QYSGYLRASD SKHFHYWFVE SQNDPKNSPV VLWLNGGPGC SSLDGLLTEH GPFLIQPDGV TLEYNPYAWN LIANVLYIES PAGVGFSYSD DKMYVTNDTE VAENNYEALK DFFRLFPEYK DNKLFLTGES YAGIYIPTLA VLVMQDPSMN LQGLAVGNGL ASYEQNDNSL VYFAYYHGLL GNRLWTSLQT HCCAQNKCNF YDNKDPECVN NLLEVSRIVG KSGLNIYNLY APCAGGVPGR HRYEDTLVVQ DFGNIFTRLP LKRRFPEALM RSGDKVRLDP PCTNTTAPSN YLNNPYVRKA LHIPESLPRW DMCNFLVNLQ YRRLYQSMNS QYLKLLSSQK YQILLYNGDV DMACNFMGDE WFVDSLNQKM EVQRRPWLVD YGESGEQVAG FVKECSHITF LTIKGAGHMV PTDKPRAAFT MFSRFLNKEP YVEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.