Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5735-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917379
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031598.2
Complement C1q subcomponent subunit A Protein
Research Use Only
C1QA
Recombinant Protein
E. coli
EDVCRAPNGK DGAPGNPGRP GRPGLKGERG EPGAAGIRTG IRGFKGDPGE SGPPGKPGNV GLPGPSGPLG DSGPQGLKGV KGNPGNIRDQ PRPAFSAIRQ NPMTLGNVVI FDKVLTNQES PYQNHTGRFI CAVPGFYYFN FQVISKWDLC LFIKSSSGGQ PRDSLSFSNT NNKGLFQVLA GGTVLQLRRG DEVWIEKDPA KGRIYQGTEA DSIFSGFLIF PSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12259
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol