Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CNOT7 Protein
A cDNA sequence encoding the CNOT7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CNOT7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947358
|
enQuireBio™
QP11468-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937358
|
enQuireBio™
QP11468-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927358
|
enQuireBio™
QP11468-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CNOT7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
CNOT7 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPAATVD HSQRICEVWA CNLDEEMKKI RQVIRKYNYV AMDTEFPGVV ARPIGEFRSN ADYQYQLLRC NVDLLKIIQL GLTFMNEQGE YPPGTSTWQF NFKFNLTEDM YAQDSIELLT TSGIQFKKHE EEGIETQYFA ELLMTSGVVL CEGVKWLSFH SGYDFGYLIK ILTNSNLPEE ELDFFEILRL FFPVIYDVKY LMKSCKNLKM FFEDHIDDAK YCGHLYGLGS GSSYVQNGTG NAYEEEASKQ S | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |