Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CES1G Protein
A cDNA sequence encoding the CES1G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 12623 |
---|---|
Nombre | CES1G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Ces1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927128
|
enQuireBio™
QP11393-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907128
|
enQuireBio™
QP11393-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917128
|
enQuireBio™
QP11393-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
12623 | |
Research Use Only | |
Ces1 | |
Mouse | |
His | |
CES1G protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CES1G Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPHPSLPPV VHTVHGKVLG KYVTLEGFSQ PVAVFLGVPF AKPPLGSLRF APPEPAEPWS FVKHTTSYPP LCYQNPEAAL RLAELFTNQR KIIPHKFSED CLYLNIYTPA DLTQNSRLPV MVWIHGGGLV IDGASTYDGV PLAVHENVVV VVIQYRLGIW GFFSTEDEHS RGNWGHLDQV AALHWVQDNI ANFGGNPGSV TIFGESAGGE SVSVLVLSPL AKNLFHRAIA QSSVIFNPCL FGRAARPLAK KIAALAGCKT TTSAAMVHCL RQKTEDELLE VSLKMKFGTV DFLGDPRESY PFLPTVIDGV LLPKAPEEIL AEKSFNTVPY MVGINKHEFG WIIPMFLDFP LSERKLDQKT AASILWQAYP ILNISEKLIP AAIEKYLGGT EDPATMTDLF LDLIGDIMFG VPSVIVSRSH RDAGAPTYMY EYQYRPSFVS DDRPQELLGD HADELFSVWG APFLKEGASE EEINLSKMVM KFWANFARNG NPNGEGLPHW PEYDQKEGYL QIGVPAQAAH RLKDKEVDFW TELRAKETAE RSSHREHVEL HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |