Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD93 Protein
A cDNA sequence encoding the CD93 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 17064 |
---|---|
Nombre | CD93 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cd93 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946998
|
enQuireBio™
QP11356-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926998
|
enQuireBio™
QP11356-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936998
|
enQuireBio™
QP11356-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
17064 | |
Research Use Only | |
Cd93 | |
Mouse | |
His | |
CD93 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD93 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADSQAVVCEG TACYTAHWGK LSAAEAQHRC NENGGNLATV KSEEEARHVQ QALTQLLKTK APLEAKMGKF WIGLQREKGN CTYHDLPMRG FSWVGGGEDT AYSNWYKASK SSCIFKRCVS LILDLSLTPH PSHLPKWHES PCGTPEAPGN SIEGFLCKFN FKGMCRPLAL GGPGRVTYTT PFQATTSSLE AVPFASVANV ACGDEAKSET HYFLCNEKTP GIFHWGSSGP LCVSPKFGCS FNNGGCQQDC FEGGDGSFRC GCRPGFRLLD DLVTCASRNP CSSNPCTGGG MCHSVPLSEN YTCRCPSGYQ LDSSQVHCVD IDECQDSPCA QDCVNTLGSF HCECWVGYQP SGPKEEACED VDECAAANSP CAQGCINTDG SFYCSCKEGY IVSGEDSTQC EDIDECSDAR GNPCDSLCFN TDGSFRCGCP PGWELAPNGV FCSRGTVFSE LPARPPQKED NDDRKESTMP PTEMPSSPSG SKDVSNRAQT TGLFVQSDIP TASVPLEIEI PSEVSDVWFE LGTYLPTTSG HSKPTHEDSV SAHSDTDGQN LEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |