Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD90 / THY-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD90 / THY-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033408.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 21838 |
Nombre | CD90 / THY-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085870
|
enQuireBio™
QP6789-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_033408.1 | |
CD90 / THY-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21838 | |
Research Use Only | |
Thy1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QKVTSLTACL VNQNLRLDCR HENNTKDNSI QHEFSLTREK RKHVLSGTLG IPEHTYRSRV TLSNQPYIKV LTLANFTTKD EGDYFCELQV SGANPMSSNK SISVYRDKLV KC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |