Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD90 / THY-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD90 / THY-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6789-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055870
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_033408.1
CD90 / THY-1 Protein
Research Use Only
Thy1
Recombinant Protein
E. coli
QKVTSLTACL VNQNLRLDCR HENNTKDNSI QHEFSLTREK RKHVLSGTLG IPEHTYRSRV TLSNQPYIKV LTLANFTTKD EGDYFCELQV SGANPMSSNK SISVYRDKLV KC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21838
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol