Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD82 / KAI-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD82 / KAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5799-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129527.1
CD82 / KAI-1 Protein
Research Use Only
Cd82
Recombinant Protein
E. coli
DKLKKEMGNT VMDIIRNYTA NATSSREEAW DYVQAQVKCC GWVSHYNWTE NEELMGFTKT TYPCSCEKIK EEDNQLIVKK GFCEADNSTV SENNPEDWPV NTEGCMEKAQ AWLQENF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12521
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol