Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD46 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD46, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5790-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917779
  • 1049.00€ / 200 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_034908.1
CD46 Protein
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
17221
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Cd46
Recombinant Protein
E. coli
CELPRPFEAM ELKGTPKLFY AVGEKIEYKC KKGYLYLSPY LMIATCEPNH TWVPISDAGC IKVQCTMLQD PSFGKVYYID GSFSWGARAK FTCMEGYYVV GMSVLHCVLK GDDEAYWNGY PPHCEKIYCL PPPKIKNGTH TLTDINVFKY HEAVSYSCDP TPGPDKFSLV GTSMIFCAGH NTWSNSPPEC KVVKCPNPVL QNGRLISGAG EIFSYQSTVM FECLQGFYME GSSMVICSAN NSWEPSIPKC LKGPRPTHPT KPPVYNYTGY PSPREGIFSQ ELDAW
Videos