missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD36 Protein
A cDNA sequence encoding the CD36 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 12491 |
---|---|
Nombre | CD36 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cd36 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926888
|
enQuireBio™
QP11329-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906888
|
enQuireBio™
QP11329-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916888
|
enQuireBio™
QP11329-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
12491 | |
Research Use Only | |
Cd36 | |
Mouse | |
His | |
CD36 protein solution (1 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD36 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPGDMLIEK TIKREVVLEE GTTAFKNWVK TGTTVYRQFW IFDVQNPDDV AKNSSKIKVK QRGPYTYRVR YLAKENITQD PEDHTVSFVQ PNGAIFEPSL SVGTEDDNFT VLNLAVAAAP HIYQNSFVQV VLNSLIKKSK SSMFQTRSLK ELLWGYKDPF LSLVPYPIST TVGVFYPYND TVDGVYKVFN GKDNISKVAI IESYKGKRNL SYWPSYCDMI NGTDAASFPP FVEKSRTLRF FSSDICRSIY AVFGSEIDLK GIPVYRFVLP ANAFASPLQN PDNHCFCTEK VISNNCTSYG VLDIGKCKEG KPVYISLPHF LHASPDVSEP IEGLHPNEDE HRTYLDVEPI TGFTLQFAKR LQVNILVKPA RKIEALKNLK RPYIVPILWL NETGTIGDEK AEMFKTQVTG KIKHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |