missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CD274 Protein

A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11320-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15916848

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

60533
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTITA PKDLYVVEYG SNVTMECRFP VERELDLLAL VVYWEKEDEQ VIQFVAGEED LKPQHSNFRG RASLPKDQLL KGNAALQITD VKLQDAGVYC CIISYGGADY KRITLKVNAP YRKINQRISV DPATSEHELI CQAEGYPEAE VIWTNSDHQPVSGKRSVTTS RTEGMLLNVT SSLRVNATAN DVFYCTFWRS QPGQNHTAEL IIPELPATHP PQNRTH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
CD274 Protein
Research Use Only
Cd274
Mouse
His
CD274 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales