Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD274 Protein
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 60533
Nombre CD274 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Cd274
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936848
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11320-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926848
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11320-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916848
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11320-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
60533
Research Use Only
Cd274
Mouse
His
CD274 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl.
CD274 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTITA PKDLYVVEYG SNVTMECRFP VERELDLLAL VVYWEKEDEQ VIQFVAGEED LKPQHSNFRG RASLPKDQLL KGNAALQITD VKLQDAGVYC CIISYGGADY KRITLKVNAP YRKINQRISV DPATSEHELI CQAEGYPEAE VIWTNSDHQPVSGKRSVTTS RTEGMLLNVT SSLRVNATAN DVFYCTFWRS QPGQNHTAEL IIPELPATHP PQNRTH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates