missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD14 Protein
A cDNA sequence encoding the CD14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 12475 |
---|---|
Nombre | CD14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Cd14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-5UG |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-INSECT-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936768
|
enQuireBio™
QP11301-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
12475 | |
Research Use Only | |
Cd14 | |
Mouse | |
His | |
CD14 was lyophilized from a concentrated protein solution (1 mg/ml) containing phosphate-buffered saline, pH 7.2. |
CD14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MERVLGLLLL LLVHASPAPP EPCELDEESC SCNFSDPKPD WSSAFNCLGA ADVELYGGGR SLEYLLKRVD TEADLGQFTD IIKSLSLKRL TVRAARIPSR ILFGALRVLG ISGLQELTLE NLEVTGTAPP PLLEATGPDL NILNLRNVSW ATRDAWLAEL QQWLKPGLKV LSIAQAHSLN FSCEQVRVFP ALSTLDLSDN PELGERGLIS ALCPLKFPTL QVLALRNAGM ETPSGVCSAL AAARVQLQGL DLSHNSLRDA AGAPSCDWPS QLNSLNLSFT GLKQVPKGLP AKLSVLDLSY NRLDRNPSPD ELPQVGNLSL KGNPFLDSES HSEKFNSGVV TAGAPSSQAV ALSGTLALLL GDRLFV |