missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8645-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055741

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_038680.1
CCL4 / MIP1B Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20303
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL4
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN
Videos
Documentos