Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL3 / Mip1a Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8644-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055731
  • 600.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_035467.1
CCL3 / Mip1a Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20302
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Mip1a
Recombinant Protein
E. coli
APYGADTPTA CCFSYSRKIP RQFIVDYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADSKETWVQE YITDLELNA